Zentrifuge, Cellspin® III CYTO
Lieferant: THARMAC GmbH
3000-4-S 3000-4-L 3000-4-G 3000-8-S 3000-8-L 3000-8-G 3000-12-S 3000-12-L 3000-12-EL 3000-12-EG 3000-4-S-R 3000-4-L-R 3000-4-G-R 3000-8-S-R 3000-8-L-R 3000-8-G-R 3000-12-S-R 3000-12-L-R 3000-12-G-R 3000-12-EL-R 3000-12-EG-R
512-0703EA 4741 EUR
512-0703 512-0704 512-0705 512-0706 512-0707 512-0708 512-0709 512-0710 512-0712 512-0713 512-0768 512-0767 512-0766 512-0771 512-0770 512-0769 512-0765 512-0764 512-0763 512-0762 512-0761
Zentrifuge, Cellspin® III CYTO
Zentrifugen Tischzentrifugen
Der Zytologie-Spezialist. Große Auswahl an offenen und geschlossenen Rotoren – auch kompatibel mit Shandon™ Cytospin™ Systemen. Optionales Rotorschnellwechselsystem. Ideal für jede zytologische Präparation.
  • Geschwindigkeitsbereich: 200 bis 2000 rpm
  • Probenvolumen: 0,1 bis 5 ml
  • Anwendbare Rotoren: Zytorotoren mit 4, 8 und 12 Positionen
Zertifizierungen: CE und IVD zertifiziert.