Methanol ACS, Gradienten-Qualität für die HPLC, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
65727-2.5L
65727-7L-RC
65727-45L
65727-1000L
65727-30L-RC
65727-395L
HONC65727-2.5LEA
108.23
EUR
HONC65727-2.5L
HONC65727-7L-RC
HONC65727-45L
HONC65727-1000L
HONC65727-30L-RC
HONC65727-395L
Methanol ACS, Gradienten-Qualität für die HPLC, Burdick & Jackson™
Methanol
Formel:
CH₃OH Siedepunkt: 64…65 °C (1,013 hPa) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,79 g/cm3 (20 °C) Flammpunkt: 11 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 UN-Nummer: 1230 ADR: 3,II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | complying |
Assay (GC) | Min. 99.95 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0001 % |
Density (D 20/4) | 0.7900 - 0.7925 |
Refractive index (n 20/D) | 1.328 - 1.330 |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Acetaldehyde | Max. 0.001 % |
Acetone (GC) | Max. 0.001 % |
Formaldehyde | Max. 0.001 % |
KMnO₄ reducing matter | complying |
Reaction against H₂SO₄ | complying |
Mixable with H₂O | complying |
Transmittance at 210 nm | Min. 33 % |
Transmittance at 220 nm | Min. 60 % |
Transmittance at 235 nm | Min. 85 % |
Transmittance from 260 nm | Min. 98 % |
Absorbance | complying |
HPLC Gradient at 230 nm | Max. 2 mAU |
HPLC Gradient at 254 nm | Max. 2 mAU |
Fluorescence (chinin) at 254 nm | Max. 1 ppb |
Fluorescence (chinin) at 365 nm | Max. 1 ppb |
APHA | Max. 10 |
Suitability for residue analysis | Max. 3 ng/l |