Hydrochinonmonomethylether ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: p-Methoxyphenol, Mequinol, 4-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole
87091.230EA 40.2 EUR
87091.230 87091.290 87091.460
Hydrochinonmonomethylether ≥99%, GPR RECTAPUR®
Hydrochinonmonomethylether
Formel: C₇H₈O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002332
CAS-Nummer: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Melting point 54 …56 °C