Schnittfeste Handschuhe, Showa 542
Lieferant: Showa
542-06 542-07 542-08 542-09 542-10
112-5866EA 201 EUR
112-5866 112-5867 112-5868 112-5869 112-5870
Schnittfeste Handschuhe, Showa 542
Handschuhe
Diese schnitt- und abriebfesten Handschuhe aus HPPE schützen die Hände bei der Montage von Komponenten und gefährlichen Anwendungen
  • Polyurethanbeschichtung auf einer mit HPPE verstärkten Fütterung
  • Optimale Flexibilität und Beweglichkeit
  • Das offene Design des Handrückens reduziert das Schwitzen
  • Eine nahtlose Verarbeitung reduziert Hautreizungen bei langem Tragen.
  • Elastische Bündchen
Diese Handschuhe wurden aus Hochleistungs-Polyethylen (HPPE) hergestellt, haben beschichtete Handflächen, elastische Bündchen, Standard-Finish und sind ideal für Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Automobil, Bau, Fertigung, Keramik, Stahl und Metall geeignet. Typische Anwendungsgebiete sind Montage elektrischer Geräte, Umgang mit Metallteilen, Präzisionsmechanik, zum Schutz von Produkten, Umgang mit Haushaltsgeräten
und Montage von Leitungssträngen.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4341B); Kat. II
Verpackung: 10 Paar pro Polybeutel.