Chemikalienschutz-Handschuhe, Showa 460
Lieferant: Showa
460-10/XL 460-8/M 460-9/L
112-5843EA 1520 EUR
112-5843 112-5844 112-5845
Chemikalienschutz-Handschuhe, Showa 460
Handschuhe
Der kältebeständige Handschuh 460 ist so konstruiert, dass er auch bei niedrigen Temperaturen von −4 °F/-20 °C flexibel bleibt und und die Hände auch bei kaltem Wetter wärmt.
  • Die vollständige PVC-Beschichtung schützt gegen Öle und Chemikalien
  • Fütterung aus festem, isolierten Acryl/Baumwolle, nahtlos gestrickt
  • Exzellenter Schutz des Handgelenks vor schädlichen Substanzen
  • Reduziert den potenziellen Kontakt mit Bakterien, Viren und Pilzen
  • Öl- und wasserabweisend
  • Die raue Grifffläche erlaubt ein präzises Tastgefühl beim Umgang mit kleinen, fettigen Komponenten.
Typische Anwendungsgebiete: Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Beschichtungsvorbereitung, Maler- & Spritzlackierbetriebe.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3221X), EN ISO 374-1:2016/Typ C (KL), EN ISO 374-5:2016, EN 511 (121); Kat. III
Verpackung: 10 Paare/Polybeutel; 6 Polybeutel pro Karton.