Propylencarbonat ≥99,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
87076.290EA 46 EUR
87076.290 87076.460
Propylencarbonat ≥99,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®
Propylencarbonat
Formel: C₄H₆O₃
MDL Number: MFCD00005385
CAS-Nummer: 108-32-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥ 99,0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20 °C/4 °C) 1,204 - 1,208
Appearance clear liquid