Tetrabutylammoniumhydroxid 20% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
85740.180EA 52.2 EUR
85740.180 85740.260
Tetrabutylammoniumhydroxid 20% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
MDL Number: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
UN-Nummer: 3267
ADR: 8,II