Flammpunkt-Referenzstandard, Pensky Martens
Lieferant: VWR Chemicals
PMCC-Flammpunktstandards werden gemäß ASTM D93 'Standard Test Method for Flash Point by Pensky Martens Closed Cup Tester - Procedure A' getestet und zertifiziert.
- Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Eine Flasche pro Test gewährleistet Null-Kontamination / geringsten Verlust an flüchtigen Bestandteilen
- Vollständig auf internationale Standards rückführbar
- Lieferung mit MSDS
- Manipulationssichere Verpackung
- 12 Monate Haltbarkeit
Verfahren A wird für Destillatkraftstoffe - Diesel, Biodiesel-Gemische, Kerosin, Heizöl, Turbinenkraftstoffe und Schmieröle - angewendet. Diese UKAS-zertifizierten Standards sind speziell für die regelmäßige Kontrolle der Instrumentenleistung vorgesehen. Einzeln verpackt in 3 x 80 ml 'Single Shot'-Flaschen für höchste Probenintegrität. Eine wirtschaftliche, zeitsparende Ergänzung für jedes Labor, das sich mit der Erstellung valider analytischer Prüfdaten befasst. Sie werden typischerweise, jedoch nicht ausschließlich, in der Analyse von Mineralölprodukten mit Flammpunkten über 40 °C und unter 360 °C eingesetzt.
Zertifizierungen: UKAS ISO 17025 und ISO 17034
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Flammpunkt ist der nominelle Flammpunkt - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.