O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid 97,5-102,5% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methylhydroxylamine hydrochloride, O-Methylhydroxylammonium chloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxylamine hydrochloride
89803-1G 89803-5G
89803-1GEA 41.3 EUR
89803-1G 89803-5G
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid 97,5-102,5% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel: CH₆ClNO
Molekulargewicht: 83.515 g/mol
Schmelzpunkt: 151...154 °C (Lit.)
MDL Number: MFCD00012951
CAS-Nummer: 593-56-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Powder or Crystals
Argentometric Titration 97.5 - 102.5 %
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure