ESD-Sicherheitsschuhe, Velcro®, uvex 2 trend, 6906
Lieferant: UVEX
6906.1/38 6906.1/39 6906.1/40 6906.1/41 6906.1/42 6906.1/43 6906.1/44 6906.1/45 6906.1/46 6906.1/47 6906.1/48 6906.1/49 6906.1/50 6906.1/51 6906.1/52 6906.2/38 6906.2/39 6906.2/40 6906.2/41 6906.2/42 6906.2/43 6906.2/44 6906.2/45 6906.2/46 6906.2/47 6906.2/48 6906.2/49 6906.2/50 6906.2/51 6906.2/52 6906.3/38 6906.3/39 6906.3/40 6906.3/41 6906.3/42 6906.3/43 6906.3/44 6906.3/45 6906.3/46 6906.3/47 6906.3/48 6906.3/49 6906.3/50 6906.3/51 6906.3/52
UVEX6906.1/38EA 89.5 EUR
UVEX6906.1/38 UVEX6906.1/39 UVEX6906.1/40 UVEX6906.1/41 UVEX6906.1/42 UVEX6906.1/43 UVEX6906.1/44 UVEX6906.1/45 UVEX6906.1/46 UVEX6906.1/47 UVEX6906.1/48 UVEX6906.1/49 UVEX6906.1/50 UVEX6906.1/51 UVEX6906.1/52 UVEX6906.2/38 UVEX6906.2/39 UVEX6906.2/40 UVEX6906.2/41 UVEX6906.2/42 UVEX6906.2/43 UVEX6906.2/44 UVEX6906.2/45 UVEX6906.2/46 UVEX6906.2/47 UVEX6906.2/48 UVEX6906.2/49 UVEX6906.2/50 UVEX6906.2/51 UVEX6906.2/52 UVEX6906.3/38 UVEX6906.3/39 UVEX6906.3/40 UVEX6906.3/41 UVEX6906.3/42 UVEX6906.3/43 UVEX6906.3/44 UVEX6906.3/45 UVEX6906.3/46 UVEX6906.3/47 UVEX6906.3/48 UVEX6906.3/49 UVEX6906.3/50 UVEX6906.3/51 UVEX6906.3/52
ESD-Sicherheitsschuhe, Velcro®, uvex 2 trend, 6906
Schuhe und Stiefel
Ausgestattet mit doppelten, individuell verstellbaren Gegenzugklettriemen und mit atmungsaktivem Mikrovelours-Obermaterial. Sicherheitssandalen für Chromallergiker geeignet da aus synthetischen Materialien gefertigt. Alle Sohlenmaterialen sind ohne Silikone, Phthalate oder andere lackbenetzungsstörende Substanzen.
  • Erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
  • Durchtrittsicherer Zwischensohle aus Stahl und Stahlkappe
  • Ergonomische Laufsohle mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit
  • Stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
  • Reflektierendes Material für eine verbesserte Sichtbarkeit
Sicherheitssandalen verfügen über eine abriebfeste PUR-Laufsohle und ein ergonomisch geformtes Profil. Ein zweilagiges System mit abriebfester Laufsohle, die einen ausgezeichneten Laufkomfort und eine ausgezeichnete Rutschfestigkeit garantiert Selbstreinigende Lauffläche.
Farbe: Schwarz/Grau/Orange
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD), EN ISO 20345:2011, S1P, SRC