Wasserstoffperoxid 34,5-36,5%, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Nord.
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
18304H-5L 18304H-1L 18304H-6X1L
HONC18304H-5LEA 179.58 EUR
HONC18304H-5L HONC18304H-1L HONC18304H-6X1L
Wasserstoffperoxid 34,5-36,5%, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Nord.
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1,110 g/cm3 (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
UN-Nummer: 2014
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 34.5 - 36.5 %
Non-volatile matter Max. 0.05 %
Residue on ignition Max. 0.03 %
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0002 %