Kaliumhydroxid 0.1 M (0.1 N) in Ethanol volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Potash caustic, Caustic potash
35127-1L 35127-6X1L
35127-1LEA 65.35 EUR
35127-1L 35127-6X1L
Kaliumhydroxid 0.1 M (0.1 N) in Ethanol volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molekulargewicht: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Flammpunkt: 14 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
UN-Nummer: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective