Methylthymolblau Natriumsalz, AnalaR NORMAPUR® Indikator für die Metalltitration
Lieferant: VWR Chemicals
86165.010EA 126 EUR
86165.010 86165.050
Methylthymolblau Natriumsalz, AnalaR NORMAPUR® Indikator für die Metalltitration
Methylthymolblau Natriumsalz
Formel: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148905
CAS-Nummer: 1945-77-3
EINECS: 217-743-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility in water (0.1 %) Clear liquid
Suitability as metal indicator Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 10 %
Absorption maximum 435 --> 443 nm
Absorptivity (1 %; 1 cm) Min. 120