Isoamylacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
85993.290EA 68.6 EUR
85993.290 85993.460
Isoamylacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Isoamylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008946
CAS-Nummer: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN-Nummer: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.872 --> 0.873
Free acid (as CH3COOH) Max. 0.1 %
Isoamyl alcohol Max. 1.0 %
Water Max. 0.1 %