1-Hexanol ≥98,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
85998.180EA 22.5 EUR
85998.180 85998.290 85998.320
1-Hexanol ≥98,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®
1-Hexanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Flammpunkt: 60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002982
CAS-Nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN-Nummer: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Assay (GC) min. 98.0 %
Density (d20°C/ 4°C) 0.817 - 0.821
Identity (IR) Passes test