1,2-Dichlorbenzol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: o-Dichlorobenzene
85995.290EA 65.3 EUR
85995.290 85995.320 85995.180
1,2-Dichlorbenzol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1,2-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Molekulargewicht: 147 g/mol
Siedepunkt: 180.5
Schmelzpunkt: -17
Flammpunkt: 66
MDL Number: MFCD00000535
CAS-Nummer: 95-50-1
UN-Nummer: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99%
Density (20/4) 1.305 - 1.307