1,2,4-Trichlorbenzol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
85997.290EA 0 EUR
85997.290 85997.320 85997.460
1,2,4-Trichlorbenzol ≥98%, GPR RECTAPUR®
1,2,4-Trichlorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₃
Siedepunkt: 214.4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000547
CAS-Nummer: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN-Nummer: 2321
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min 98%
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 1,454 - 1,455
Refractive index (20 °C, 589 nm) 1,570 - 1,572