Phenolrot-Lösung pH-Indikator (pH 6,5 - 8,5)
Lieferant: Hach
21132 21126
HACH21132EA 27.4 EUR
HACH21132 HACH21126
Phenolrot-Lösung pH-Indikator (pH 6,5 - 8,5)
Phenolrot
pH Indicator Solution
  • Color range: pH 6.5-8.5
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
MDL Number: MFCD00003552
CAS-Nummer: 143-74-8