o-Kresol ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
85988.290EA 61 EUR
85988.290 85988.320 85988.180 85988.460
o-Kresol ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
o-Kresol
Formel: C₇H₈O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002226
CAS-Nummer: 95-48-7
UN-Nummer: 3455
ADR: 6.1 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.5 %
Density (20/4) 1.045 - 1.047
Melting point 29 - 33 °C
Water Max. 0.1 %