N,N-Dimethyl-p-toluidin ≥98,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: N,N,4-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-methylaniline, 1-(Dimethylamino)-4-methylbenzol, 4,N,N-Trimethylaniline, 4-(Dimethylamino)toluene, 4-Dimethylaminotoluene
85986.230EA 68.5 EUR
85986.230 85986.290 85986.460
N,N-Dimethyl-p-toluidin ≥98,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®
N,N-Dimethyl-p-toluidin
Formel: C₉H₁₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008316
CAS-Nummer: 99-97-8
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear pale yellow to amber liquid
Assay (GC) min. 98,0 %
Water max. 0,5 %
Density (d20°C/4°C) 0,935 – 0,937
Identity (IR) Passes test