Natriumcyanid ≥95,0% (durch argentometrische Titration), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
87056.290EA 62.2 EUR
87056.290 87056.360 87056.460
Natriumcyanid ≥95,0% (durch argentometrische Titration), GPR RECTAPUR®
Natriumcyanid
Formel: CNNa
Molekulargewicht: 49.01 g/mol
Siedepunkt: 1496
Schmelzpunkt: 563.9
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003523
CAS-Nummer: 143-33-9
UN-Nummer: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (argentometric) min. 95.0 %
Chloride (Cl) max. 0.05 %
Hexacyanoferrate max. 0.05 %
Sulphide (S) max. 0.02 %
Lead (Pb) max. 0.005 %
Identity (IR) Passes test