Nitric acid : Dipicolinic acid (Konzentrat) (17 mM : 17 mM) in Wasser Eluenskonzentrat für IC (10x) for Metrosep C 6, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Nitric acid : Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
19399-1L 19399-2.5L
19399-1LEA 84.2 EUR
19399-1L 19399-2.5L
Nitric acid : Dipicolinic acid (Konzentrat) (17 mM : 17 mM) in Wasser Eluenskonzentrat für IC (10x) for Metrosep C 6, Supelco®
Nitric acid : Dipicolinic acid
Zertifizierungen: This eluent concentrate is application tested. It is certified in accordance with ISO Guide 31.