Steriles Ärmel-/Handschuhsystem, BioClean™
Lieferant: Nitritex
GSG10NIT80 GSG10NIT85
112-6122EA 6360 EUR
112-6122 112-6123
Steriles Ärmel-/Handschuhsystem, BioClean™
Handschuhe
Sauberes und steriles Ärmel-/Handschuhsystem, Nitrilärmel, befestigt an einem handspezifischen Polychloropren-Handschuh (BioClean BPZS) durch einen Kanalring und einen O-Ring.
  • Ärmel und Handschuh getestet nach ASTM D6978-05 für den Umgang mit Chemotherapeutika
  • Ultra-saubere Oberfläche gewährleistet Produktschutz
  • Ärmel 100% geprüft und auf Luftdichtheit getestet (vor dem Guillotinieren)
  • Ärmel geeignet für Autoklavieren
  • Gammabestrahlt (Sterility Assurance Level (SAL) von 10⁻⁶)
  • Ärmel kann mit VHP oder IPA desinfiziert werden
Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 und EU-GMP-Klasse A.
* Länge des kompletten Systems (Handschuh + Ärmel)
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Typ B (KOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III; AQL 0,65
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Getestet nach Permeationsstandard ASTM D6978-05 für zytotoxische Arzneimittel
.
Verpackung: Ein System – bestehend aus Ärmel, Handschuh und Kanalring/O-Ring-Baugruppe, verpackt in einem inneren PE-Beutel; zwei innere Beutel (zwei Systeme – ein L und ein R) verpackt pro äußerem PE-Beutel; 10 äußere Beutel (20 Systeme) pro ausgekleideter weißer Correx-Box. Verkauft paarweise, einzeln verpackt.