Paraformaldehyde 4% (w/v) in wässriger Lösung methanolfrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
47392.9L 47392.9M
47392.9LEA 47 EUR
47392.9L 47392.9M
Paraformaldehyde 4% (w/v) in wässriger Lösung methanolfrei
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Molekulargewicht: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19.3
Schmelzpunkt: -92
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
Merck Index: 13,04259
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Concentration (w/v) 3.5 to 4%
Appearance Clear colourless liquid
Ash <=0.01% (Paraformaldehyde content)
Trace metal
Iron (Fe) <=2.0% (Paraformaldehyde content)