N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulphate, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, 4-Amino-N,N-diethylaniline sulphate, N1,N1-Diethylbenzene-1,4-diamine sulphate, N,N-Diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
87026.180EA 181 EUR
87026.180 87026.460
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Siedepunkt: 274…275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012993
CAS-Nummer: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0,05 %
Water Max. 0,5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm