DNA Isolation, Bakterielles DNA-Mini-Kit, peqGOLD
Lieferant: VWR Chemicals
13-3450-00EA 18.9 EUR
13-3450-00 13-3450-02
DNA Isolation, Bakterielles DNA-Mini-Kit, peqGOLD
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Bakterielles DNA-Mini-Kit zur Extraktion hochwertiger DNA aus gram-positiven und gram-negativen Bakterien. Die typische Ausbeute für bis zu 1×10⁹ Zellen pro Präparation beträgt bis zu 30 µg.
  • Auch für Extraktionen aus schwer lysierbaren Bakterien geeignet
  • Geeignet für die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Proben
  • Es sind keine organischen Extraktionen erforderlich
  • Es sind keine zeitraubenden Alkoholfällungen notwendig
  • Effiziente Abtrennung von Inhibitoren
Lieferumfang: Das Kit enthält peqGOLD DNA-Säulen, 2-ml-Sammelröhrchen, Proteinase K, TL-Puffer, BL-Puffer, HBC-Puffer, Glaskügelchen S, RNAse A, Lysozym, DNA-Wasch- und Elutionspuffer.