Toluol ≥99,5% (durch GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
6784-45EA 592.52 EUR
6784-45 6784-25
Toluol ≥99,5% (durch GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
Schmelzpunkt: –95 °C
Flammpunkt: 4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN-Nummer: 1294
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥99.5%
Water (KF ≤0.03 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Residue after Evaporation ≤0.002 %
Sulfur Compounds ≤0.0003 %
For Laboratory, Research or Manufacturing Use