Avantor® ACE® HILIC-B, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: Avantor
HILB-5-3030EA 0 EUR
HILB-5-3030 HILB-5-3020 HILB-5-2530 HILB-5-7530 HILB-5-7520 HILB-5-1530 HILB-5-1520 HILB-5-1510 HILB-5-1220 HILB-5-1030 HILB-5-1020 HILB-5-1010 HILB-5-0530 HILB-5-0520 HILB-5-0510 HILB-5-2520
Avantor® ACE® HILIC-B, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® HILIC-B-Säulen wurden speziell für HILIC-Anwendungen entwickelt und eignen sich besonders für die Trennung polarer Analyten. Diese Säulen sind Teil einer Reihe von drei proprietären HILIC-Säulen (HILIC-A, HILIC-B und HILIC-N), die entwickelt wurden, um Chromatographen die Durchführung reproduzierbarer und erfolgreicher HILIC-Trennungen mithilfe eines systematischen Ansatzes bei der Methodenentwicklung zu ermöglichen.
  • Proprietäre HILIC-Phase mit Aminopropyl-Grundcharakter
  • Kompatibel mit HPLC/UHPLC-Systemen aller Hersteller
  • Hervorragende Säulenleistung, Trägheit und Robustheit
  • Vereinfachter und strukturierter Ansatz für erfolgreiche HILIC-Trennungen
  • Erhältlich in einer Reihe von Partikelgrößen und Säulenabmessungen, einschließlich UHPLC/HPLC-zertifizierter Hardwareformate