Overalls ohne Kapuze oder Fußbedeckung, PP
Lieferant: HUBEI ORIENT INTL TRADING
HOIT110310EA 166 EUR
HOIT110310 HOIT110694 HOIT110437 HOIT109739 HOIT114044 HOIT114045 HOIT110398 HOIT109740 HOIT115308
Overalls ohne Kapuze oder Fußbedeckung, PP
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Overalls werden aus PP-Vlies hergestellt. Ideal für unkritische Anwendungen in industriellen, klinischen oder lebensmittelverarbeitenden Umgebungen.
  • Ohne Kapuze und Fußbedeckung
  • Ausgezeichneter Schutz gegen eine Vielzahl an Gefahren und Störungen
Gewicht: 22 bis 55 g/m²
Farbe: Weiß