Avantor® Alltima HP Cyano, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
HICH87781EA 1130 EUR
HICH87781 HICH87760 HICH87769 HICH87780 87784/N
Avantor® Alltima HP Cyano, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® Alltima HP Cyano HPLC-Säulen sind hochwertige Phasen, die für allgemeine Anwendungen entwickelt wurden.
  • Basisdeaktivierte hochreine Silica-Phasen
  • Mehrfache Selektivitätsoptionen
  • pH-Stabilität von 1 bis 10
  • Äußerst stabil, langlebig und reproduzierbar
Diese Säulen eignen sich ideal für grundlegende Drogenanalysen. Das geringe Säulenbluten macht diese Säulen die Favoriten für Microbore-Anwendungen.