VWR®, Aspirationspipetten
Lieferant: VWR Collection
612-5883EA 55.4 EUR
612-5883 612-5884 612-5885 612-5886 612-5887
VWR®, Aspirationspipetten
Pipetten Aspirationspipetten
PS-Pipetten, nicht gestopft, ungraduiert, zum Einmalgebrauch, steril.
  • Zur Verwendung bei –20 bis 50 °C
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung SAL 10-6 (ISO 11137)
  • Haltbarkeit von 4 Jahren ab dem Herstellungsmonat
  • Frei von nachweisbarer DNase und RNase
  • Nicht pyrogen, nicht zytotoxisch
Zum aseptischen Ansaugen von Flüssigkeiten mittels Vakuum.
Zertifizierungen: Die Produkte werden gemäß ISO-Norm 13485 hergestellt. Erfüllen die Anforderungen in Bezug auf BSE/TSE.