Wasseraufbereitungssystem, E-Serie
Lieferant: VWR Collection
171-1251EA 10070 EUR
171-1251 171-1252 171-1253 171-1473 171-1474 171-1475
Wasseraufbereitungssystem, E-Serie
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Dieses kompakte System stellt EDI-Wasser Typ II direkt aus Leitungswasser her. Die Qualität des Typ-II-Wassers entspricht der gemäß ASTM, CAP, CLSI und ISO 3696 / BS 3997 definierten Wasserqualität oder übertrifft diese und erfüllt die Anforderungen an gereinigtes Wasser des Europäischen und des US-Arzneibuchs.
  • Einfache und intuitive Wasserentnahme über den Dispenser oder die zentrale Steuerung
  • Zentrale Steuereinheit bestehend aus einem wasserdichten 8-Zoll-Touchscreen, der vollständige Kontrolle über die Systemleistung bietet
  • Ein Wassersystem kann mehrere Dispensereinheiten betreiben ("1 + N Modus")
  • Dispensieren mit Flussraten von bis zu 2 l/min und volumetrische Abgabe möglich
  • RFID-gekennzeichnete Verbrauchsmaterialien für einfachere Rückverfolgung von Lebensdauer und Leistung
  • Drahtloskommunikations-Option zur Steuerung mehrerer Dispenser und der zentralen Steuereinheit (optional erhältlich)
  • Echtzeit-TOC- und Widerstands-/Leitfähigkeitsüberwachung
  • Optionaler Tank-Zirkulationsmodus zur Aufrechterhaltung einer stabilen Wasserqualität im Tank
  • Wichtige Informationen (Wasserqualität, Systemstatus, Warnungen) werden stets auf der Dispensereinheit und der zentralen Steuereinheit angezeigt (Daten werden für bis zu 2 Jahre gespeichert; downloadbar)
Das Grafikdisplay des VWR-Wassersystems führt den Anwender durch den Systembetrieb sowie die Leistungsdaten, die Fehlersuche und die Wartung und kann für verschiedene Zugriffsebenen passwortgeschützt werden.
Anwendungen: Herstellung von chemischen und Bioreagenzien; Herstellung von Nährmedien; Herstellung von Lösungen für chemische Analysen (wie HPLC und ICP); klinische Analysesysteme; Spülung von medizinischen Geräten und Instrumenten; Serum- und Blutfraktionierung; Augenheilmittel
Zertifizierungen: Das VWR®-Wassersystem wird mit Konformitätsbescheinigung geliefert, welche bestätigt, dass das System nach den Standardarbeitsanweisungen (SOPs) gefertigt und im vollständig montierten Zustand getestet wurde, sowie mit einem Kalibrierzertifikat für die im System eingebauten Temperatur- und Widerstandsmessgeräte. Verbrauchsmaterialien werden automatisch mit einem Qualitätszertifikat geliefert. Die Produktionsstätte ist nach ISO 9001 (2015) und ISO 140001 zertifiziert.
Bestellinformation: Für ein vollständiges System müssen die Produktionseinheit und zwingend notwendiges Zubehör bestellt werden. Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterialien wie die Wandhalterung, Reinigungskartuschen und das Wireless-Upgrade-Kit sind separat erhältlich.
Bitte beachten Sie: Für das E5-System muss eine Einheit des RO-Packs 171-1276 (12 l/h) bestellt werden; für das E10-System müssen zwei Einheiten des RO-Packs 171-1276 (12 l/h) bestellt werden. Bitte bestellen Sie für das E15-System zwei Einheiten des RO-Packs 171-1277 (16 l/h).
Lieferumfang: VWR® E5 System Starter Setup (171-1473) beinhaltet 1 x VWR® E5 System, 1 × 0,2 µm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 1 × VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR® Reinigungspack, 1 × Auslaufschutz für VWR®, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR®, 1 × UV Sanitisierungsmodul für VWR® Tank und 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR®.
VWR® E10 System Starter Setup (171-1474) beinhaltet 1 x VWR® E10 System, 1 × 0,2 µm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 1 × VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR® Reinigungspack, 1 × Auslaufschutz für VWR®, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR®, 1 × UV Sanitisierungsmodul für VWR® Tank und 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR®.
VWR® E15 System Starter Setup (171-1475) beinhaltet 1 x VWR® E15 System, 1 × 0,2 µm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 1 × VWR® RO Pack, 16 L/H, 1 × VWR® Reinigungspack, 1 × Auslaufschutz für VWR®, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR®, 1 × UV Sanitisierungsmodul für VWR® Tank und 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR®.