VWR®, Reinstwassersystem, U-Serie
Lieferant: VWR Collection
171-1097EA 7550 EUR
171-1097 171-1246 171-1098 171-1099 171-1244 171-1245 171-1467 171-1468 171-1469 171-1470 171-1471 171-1472
VWR®, Reinstwassersystem, U-Serie
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Dieses Zwei-in-Eins-Laborwassersystem stellt aus Leitungswasser Reinst- (Typ I) und RO-Wasser (Typ III) her. Die Qualität des Reinstwassers erfüllt oder übertrifft ASTM-, CLSI-, CAP-, und ISO-Typ-I-Wasserstandards.
  • Einfache und intuitive Wasserentnahme über den Dispenser oder die zentrale Steuerung
  • Zentrale Steuereinheit bestehend aus einem wasserdichten 8-Zoll-Touchscreen, der vollständige Kontrolle über die Systemleistung bietet
  • Ein Wassersystem kann mehrere Dispensereinheiten betreiben ("1 + N Modus")
  • Dispensieren mit Flussraten von bis zu 2 l/min und volumetrische Abgabe möglich
  • RFID-gekennzeichnete Verbrauchsmaterialien für einfachere Rückverfolgung von Lebensdauer und Leistung
  • Drahtloskommunikations-Option zur Steuerung mehrerer Dispenser und der zentralen Steuereinheit (optional erhältlich)
  • Echtzeit-TOC- und Widerstands-/Leitfähigkeitsüberwachung
  • Optionaler Tank-Zirkulationsmodus zur Aufrechterhaltung einer stabilen Wasserqualität im Tank
  • Wichtige Informationen (Wasserqualität, Systemstatus, Warnungen) werden stets auf der Dispensereinheit und der zentralen Steuereinheit angezeigt (Daten werden für bis zu 2 Jahre gespeichert; downloadbar)
Das Grafikdisplay des VWR-Wassersystems führt den Anwender durch den Systembetrieb sowie die Leistungsdaten, die Fehlersuche und die Wartung und kann für verschiedene Zugriffsebenen passwortgeschützt werden.
Anwendungen (Typ I - Reinstwasser): Vorbereitung der mobilen Phase für die HPLC; Herstellung von Reagenzienblindlösungen; Probenverdünner für GC, HPLC, ICP-MS, AA und andere Analyseverfahren; Herstellung von Puffern und Nährmedien für Säugetierzellkulturen; Herstellung von molekularbiologischen Reagenzien.
Anwendungen (Typ III - RO-Wasser): Reinigung von Glaswaren, Spülmaschinen für Glaswaren, Wasser für Wasserbäder, Befüllen von Autoklaven, Trinkwasser für Labortiere.
Zertifizierungen: Das VWR®-Wassersystem wird mit Konformitätsbescheinigung geliefert, welche bestätigt, dass das System nach den Standardarbeitsanweisungen (SOPs) gefertigt und im vollständig montierten Zustand getestet wurde, sowie mit einem Kalibrierzertifikat für die im System eingebauten Temperatur- und Widerstandsmessgeräte. Verbrauchsmaterialien werden automatisch mit einem Qualitätszertifikat geliefert. Die Produktionsstätte ist nach ISO 9001 (2015) und ISO 140001 zertifiziert.
Bestellinformation: Für ein vollständiges System müssen die Produktionseinheit und zwingend notwendiges Zubehör bestellt werden. Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterialien wie die Wandhalterung, Reinigungskartuschen und das Wireless-Upgrade-Kit sind separat erhältlich.
Bitte beachten Sie: Für das U12-System muss eine Einheit des RO-Packs 171-1276 (12 l/h) bestellt werden; für das U24-System müssen zwei Einheiten des RO-Packs 171-1276 (12 l/h) bestellt werden. Bitte bestellen Sie für das U32-System zwei Einheiten des RO-Packs 171-1277 (16 l/h).
Lieferumfang: VWR® U12 System Starter Setup (171-1467) beinhaltet 1 × VWR® U12 System, 1 × 0,2 µm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 1 × VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack, 1 × VWR® Reinigungspack, 1 × Auslaufschutz für VWR®, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR®, 1 × UV Sanitisierungsmodul für VWR® Tank und 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR®.
VWR® U24 System Starter Setup (171-1468) beinhaltet 1 × VWR® U24 System, 1 × 0,2 µm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 1 × VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack, 1 × VWR® Reinigungspack, 1 × Auslaufschutz für VWR®, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR®, 1 × UV Sanitisierungsmodul für VWR® Tank und 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR®.
VWR® U32 System Starter Setup (171-1469) beinhaltet 1 × VWR® U32 System, 1 × 0,2 µm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 1 × VWR® RO Pack, 16 L/H, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack, 1 × VWR® Reinigungspack, 1 × Auslaufschutz für VWR®, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR®, 1 × UV Sanitisierungsmodul für VWR® Tank und 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR®.
VWR® U12 TOC System Starter Setup (171-1470) beinhaltet 1 × VWR® U12 TOC System, 1 × 0,2 µm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 1 × VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack (niedriger TOC), 1 × VWR® Reinigungspack, 1 × Auslaufschutz für VWR®, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR®, 1 × UV Sanitisierungsmodul für VWR® Tank und 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR®.
VWR® U24 TOC System Starter Setup (171-1471) beinhaltet 1 × VWR® U24 TOC System, 1 × 0,2 µm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 1 × VWR® RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack (niedriger TOC), 1 × VWR® Reinigungspack, 1 × Auslaufschutz für VWR®, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR®, 1 × UV Sanitisierungsmodul für VWR® Tank und 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR®.
VWR® U32 TOC System Starter Setup (171-1472) beinhaltet 1 × VWR® U32 TOC System, 1 × 0,2 µm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® AC Pack , 1 × VWR® P Pack , 1 × VWR® RO Pack, 16 L/H, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack (niedriger TOC), 1 × VWR® Reinigungspack, 1 × Auslaufschutz für VWR®, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR®, 1 × UV Sanitisierungsmodul für VWR® Tank und 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR®.