Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM Redoxindikator
Lieferant: VWR Chemicals
86180.180EA
56.7
EUR
86180.180
86180.260
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM Redoxindikator
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
Formel:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ |
MDL Number:
MFCD00036428 CAS-Nummer: 14634-91-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 %; buffer pH 7.0) | 180 - 200 |