Megafuge™ ST4 / ST4R Plus Zentrifugen
Lieferant: Thermo Scientific
75009903 75009918 75016069 75016070 75016083
521-2729EA 7410 EUR
521-2729 521-2731 521-2737 521-2738 521-2742
Megafuge™ ST4 / ST4R Plus Zentrifugen
Zentrifugen Tischzentrifugen
Ideal geeignet für Routineanwendungen verbinden diese Zentrifugen außerordentliche Kapazitäten, Ergonomie und Nutzen mit marktführenden Leistungsfähigkeiten, beispielloser Produktivität und Durchsatz.
  • Patentierter Klappenverschluss
  • Leicht regelbare Geschwindigkeit, Zeit und Temperatur auch während laufenden Prozessen
  • Moderne, intuitive Steuerung per Touchscreen vereinfacht Zugriff und Programmierung bei schnelleren Resultaten
  • Lighthouse Mode: Einfache Überwachung des Fortschritts auch von der anderen Seite des Labors dank vergrößerter Anzeige von Zeit und Fortschritt. Der 'Alarm zum Ende des Durchgangs' kann mit verschiedenen Lautstärken programmiert werden
  • Kompaktes Design spart Arbeitsfläche, während die ergonomische Höhe den Umgang mit den Proben komfortabler macht
  • Ökonomisches Design spart bis zu 40% Energie bei Industrie-Standardprotokollen
Die Megafuge™ ST4 Plus Reihe kann bis zu 40×50 ml konische Röhrchen, 196×5/7 ml Blutröhrchen, 24 Mikrotiterplatten verarbeiten. Die Megafuge™ ST4 Plus Zentrifuge für allgemeine Anwendungen kann klinische Protokolle, Zellkulturanwendungen und Mikrotiterplatten verarbeiten. Die gekühlte Version (Megafuge™ ST4R Plus) wurde für die Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben zwischen –10 und +40 °C entwickelt.
Mit dem Auto-Lock™ III Rotor System kann man einfach per Tastendruck Rotoren installieren, auswechseln und es ermöglicht auch die schnelle Reinigung der Rotorkammer.
Das ClickSeal™ Versiegelungssystem verschließt Becher schnell und problemlos, keine Schrauben oder komplizierte Clips. Handschuhfreundlich und mit Bio-Containment Zertifikat von CAMR in Porton Down, Großbritannien.
SMARTSpin™ Technologie optimiert die Beschleunigung, das Bremsen und die Restlastunwucht für jede Rotor- und Becheroption. Das System optimiert die Sicherheit und verbessert die Trennung von Stoffen.
Zertifizierungen: EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC part 15.
Lieferumfang: Beide Zentrifugen sind auch als TX-1000 und TX-750 Pakete erhältlich.
Diese Pakete enthalten das Rotorkreuz, 4 Becher und 4 aerosoldichte Bio-Containment ClickSeal-Deckel.
Das Paket für Zellkulturen enthält Adapter für 50 ml-Röhrchen (4er Set), Adapter für 15 ml-Röhrchen (4er Set).
Das Paket für Blutröhrchen enthält 5/7 ml Adapter (4er Set), 10 ml Adapter (4er Set).