Multifuge™ X4/X4R Pro Zentrifugen (IVD Kennzeichnung)
Lieferant: Thermo Scientific
75009500 75009515 75016057 75016058 75016081
521-2724EA 6293 EUR
521-2724 521-2726 521-2732 521-2733 521-2741
Multifuge™ X4/X4R Pro Zentrifugen (IVD Kennzeichnung)
Zentrifugen Tischzentrifugen
Viele allgemeine Anwendungen wie Zellkulturen, Mikrotiterplatten, Produktion von Biopharmazeutika, Blutseparation und Mikrobiologie können mit den Zentrifugen der Thermo Scientific™ Multifuge™ X4 Pro Reihe mit neuer Touchscreen-Technologie verarbeitet werden und so tägliche Aufgaben erleichtern.
  • Verarbeiten Sie bis zu 40×50 ml konische Röhrchen, 196×5/7 ml Blutröhrchen, 24 Mikrotiterplatten
  • Erzielen Sie schnellere Resultate beim Verarbeiten von klinischen Protokollen, Zellkulturanwendungen und dem Verarbeiten von Microtiterplatten
  • Lighthouse Modus: Die vergrößerter Anzeige von Zeit und Fortschritt ermöglicht die einfache Überwachung des Vorgangs auch von anderen Arbeitsplätzen des Labors. Der 'Alarm zum Ende des Durchgangs' kann mit verschiedenen Lautstärken programmiert werden
  • Die gekühlte Einheit wurde entwickelt, um temperaturempfindliche Proben zwischen –10 and +40 °C zu verarbeiten
Mit dem Auto-Lock™ III Rotor System kann man einfach per Tastendruck Rotoren installieren, auswechseln und es ermöglicht auch die schnelle Reinigung der Rotorkammer.
Thermo Scientific Fiberlite Kohlefaser-Rotoren sind eine fortschrittliche Alternative zu Metallrotoren und bieten überlegene Leistung ohne Alterungs- oder Korrosionerscheinungen für einen sicheren und sorgenfreien Betrieb. Sie verbessern die Produktivität durch das Verringern von Laufzeiten bei höheren Fliehkräften; ihr korrosions- und alterungsbeständiges Design sichert die Widerstandsfähigkeit.
Das ClickSeal™ Versiegelungssystem verschließt Becher schnell und problemlos, keine Schrauben oder komplizierte Clips. Handschuhfreundlich und mit Bio-Containment Zertifikat von CAMR in Porton Down, Großbritannien.
SMARTSpin™ Technologie optimiert die Beschleunigung, das Bremsen und die Restlastunwucht für jede Rotor- und Becheroption. Das System optimiert die Sicherheit und verbessert die Trennung von Stoffen.
Die Multifuge™ X4 Pro Zentrifuge wurde zum Trennen von flüssigen Substanzen mit unterschiedlicher Dichte entwickelt, speziell zum Analysieren von menschlichen Proben in in-vitro diagnostischen Anwendungen, die sicherstellen, dass das in-vitro diagnostische Gerät zu seinem vorgesehenen Zweck genutzt wird.
Lieferumfang: Beide Zentrifugen sind auch als TX-1000 und TX-750 Pakete erhältlich. Diese Pakete enthalten das Rotorkreuz, 4 Becher und 4 aerosoldichte Bio-Containment ClickSeal-Deckel.
Das Paket für Zellkulturen enthält Adapter für 50 ml-Röhrchen (4er Set), Adapter für 15 ml-Röhrchen (4er Set)
Das Paket für Blutröhrchen enthält 5/7 ml Adapter (4er Set), 10 ml Adapter (4er Set)