Reinraum-Wischtücher, vorgetränkt, SATWipes®
Lieferant: CONTEC
SAT-C3-AC SW420192 SW420195
CONTSAT-C3-ACEA 661 EUR
CONTSAT-C3-AC CONTSW420192 CONTSW420195
Reinraum-Wischtücher, vorgetränkt, SATWipes®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Vlieswischtücher, vorgetränkt mit Aceton oder Isopropanol.
  • Farbkodierte Etiketten für die verschiedenen Lösungsmittel zur einfachen Identifikation
  • Wischtücher werden von einer perforierten Rolle aus einem Spenderbehälter mit Zentralentnahme entnommen; Behälter mit selbstschließendem Deckel für zusätzlichen Komfort
  • Wiederverwendbarer Behälter ist wirtschaftlich und mit Lösungsmitteln kompatibel
Das SATWipes® Wischsystem für Lösungsmittel von Contec umfasst eine Rolle mit vorgetränkten Vlieswischtüchern, die aus der Zentralentnahme des wiederverwendbaren Behälters entnommen werden. Um auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden eingehen zu können, steht eine Auswahl verschiedener Wischtuchstoffe, Behälter und Lösungsmittel zur Verfügung. Alle Tücher und Lösungsmittel sind für die Luftfahrt zugelassen, und die Behälter, Beutel und Deckel halten nachweislich dem Kontakt mit aggressivsten Lösungsmitteln stand. Um die Unversehrtheit des Produkts zu gewährleisten, sind die SATWipes® Rollen in speziell konzipierten Folienbeuteln verpackt, die geöffnet und in robuste Behälter eingesetzt werden. SATWipes® decken spezielle Aufgaben in jeder Einrichtung ab. Dadurch wird gewährleistet, dass stets die korrekte Wischtuchgröße mit der richtigen Menge an Lösungsmitteln verwendet wird. Strapazierfähige, wiederverwendbare Behälter mit selbstschließendem Deckel reduzieren das Abfallaufkommen, den Lösungsmittelverbrauch sowie VOC-Emissionen.
Verpackung: Die Wischtuch-Rollen werden in speziell konzipierten Folienbeuteln verpackt, die geöffnet und in die robusten SATWIPES Behälter eingesetzt werden.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904