Lupenleuchten, varioLED+
Lieferant: ESCHENBACH OPTIK
27773 27776
630-3079EA 830 EUR
630-3079 ESCH27776
Lupenleuchten, varioLED+
Lupen
Die varioLED+ Lupenleuchte sorgt dank einer Ringbeleuchtung mit 84 langlebigen, hochwertigen LEDs für eine gleichmäßig helle, schattenfreie Ausleuchtung der Arbeitsfläche.
  • Beleuchtungsstärken (Ring, 200 mm): 6000 lx, 3500 lx, 2400 lx
  • Lichtstrom (max.): 1000 lm
  • Farbtemperatur: ca. 6500 K
  • Durchmesser der Linse: 132 mm
  • Energieeffizienzklasse: A
Die Lupenleuchte besitzt eine asphärische PXM®-Leichtlinse mit cera-tec® Hartbeschichtung für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung, die mit einer Vergrößerung von 1,9× (3,55 dpt) oder 2,5× (6,0 dpt) erhältlich ist. Der Lupenkopf kann über 6 Gelenke optimal ausgerichtet werden. Das übersichtliche Bedienpanel umfasst separate Schalter zum Ein-/Ausschalten, Umschalten zwischen Ring- und Segmentbeleuchtung und Dimmen (40%, 60%, 100%). Eine aufklappbare und abnehmbare Linsenabdeckung dient gleichzeitig als Staubschutz. Die Beleuchtung besteht aus eingebauten LEDs, die nicht ausgetauscht werden können.