O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥99,0% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: PFBHA.HCl
M-Clarity™ quality level = MQ100
76735-1G 76735-10X1G
76735-1GEA 235 EUR
76735-1G 76735-10X1G
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥99,0% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Formel: C₇H₄F₅NO
MDL Number: MFCD00012953
CAS-Nummer: 57981-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d3eee691c7ed4cc36df15b7381ed48f8077e62f&vid=1b6ed4c057f2f4a122cba4b749190a84c4a77b82&prid=web&clid=SAPDAM