N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid ≥98,5% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
15269-25ML
15269-5ML
15269-10X1ML
15269-25MLEA
213
EUR
15269-25ML
15269-5ML
15269-10X1ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid ≥98,5% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Formel:
C₈H₂₁NOSi₂ Schmelzpunkt: ∼24 °C |
MDL Number:
MFCD00008270 CAS-Nummer: 10416-59-8 ADR: 8,II |