Chlortrimethylsilan ≥99,0% (durch GC), Flüssigkeit, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane
89595-10ML 89595-10X1ML 89595-50ML
89595-10MLEA 36.3 EUR
89595-10ML 89595-10X1ML 89595-50ML
Chlortrimethylsilan ≥99,0% (durch GC), Flüssigkeit, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Chlortrimethylsilan
Chlorotrimethylsilane is a silylation reagent used in the derivatization of triglycerides into volatile fatty esters by gas chromatography (GC).
Formel: C₃H₉ClSi
Molekulargewicht: 108.64 g/mol
Siedepunkt: 57 °C (Lit.)
Schmelzpunkt: –40 °C (Lit.)
Dichte: 0.856 g/cm³ (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: –20 °C
MDL Number: MFCD00000502
CAS-Nummer: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN-Nummer: 1298
ADR: 3 (8) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff9926d6dfe487ae3b2b4ae5488fb78cf647e927&vid=ff9926d6dfe487ae3b2b4ae5488fb78cf647e927&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Colorless
Purity (GC Area %) ≥ 99.0 %
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure