1-(Trimethylsilyl)imidazole : Pyridine (1:4), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
92718-10ML 92718-10X1ML
92718-10MLEA 153 EUR
92718-10ML 92718-10X1ML
1-(Trimethylsilyl)imidazole : Pyridine (1:4), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
1-(Trimethylsilyl)imidazole : Pyridine
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 8077-35-8
UN-Nummer: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfe3b41624d2bf3efae4c7c335584e054867f557&vid=3b5045d4e2b6e10f5ed5480ed28345146c678bc9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (color) Colorless to Very Faint Yellow
Density D20/4 0.976 - 0.980
Refractive Index N20/d 1.502 - 1.504
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure