Besucherkittel, antistatisch, PP
Lieferant: VWR Collection
113-9271EA 0 EUR
113-9271 113-9270
Besucherkittel, antistatisch, PP
Einweg-Kleidung
Einweg-Besucherkittel aus PP.
  • Frontverschluss mit fünf Knöpfen
  • Mit Stehkragen und antistatisch
  • Latexfreier Gummizug an den Ärmeln
Gewicht: 35 g/m²
Verpackung: Ein Kittel pro Beutel und 50 pro Karton.