IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) ≥99,0%, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: IPTG, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(isopropylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Isopropyl Beta-D-1-thiogalactopyranoside
0487-1GEA 96.3 EUR
0487-1G 0487-10G 0487-500 0487-100G
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) ≥99,0%, Ultrareine Qualität
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel: C₉H₁₈O₅S
Molekulargewicht: 238.31 g/mol
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109,5…110,5 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063273
CAS-Nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@300nm (5%, Water) ≤ 0.13
Abs.@400nm (5%, Water) ≤ 0.06
Dioxane Test PASS / FAIL
Identification (IR) PASS / Fail
Melting Point 110 - 114 Degrees C
Moisture (KF) ≤ 1.0 %
pH (5%, Water) @25C 5 - 7
Purity ≥ 99.0 %
Solubility (5%, Water) PASS / Fail
Specific Rotation (1%, Water) -34.0 - -29.0 degrees