Desinfektionsspray, Contec® CyChlor
Lieferant: CONTEC
FBC500CC FBT100CC FBC100CC
CONTFBC500CCEA 158 EUR
CONTFBC500CC CONTFBT100CC CONTFBC100CC
Desinfektionsspray, Contec® CyChlor
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Stabilisierte hypochlorige Säure mit destilliertem Wasser. Contec CyChlor ist ein neues Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum für die tägliche Verwendung.
  • Breitbandwirkung in 3 Minuten spart Zeit bei der Biodekontaminierung
  • Auf 0,2 Mikrometer filtriert und in einer Umgebung der Klasse A abgefüllt, um zu gewährleisten, dass das Produkt frei von Kontaminierungen und Partikeln ist
  • Enthält keine quartären Ammoniumverbindungen und keine Tenside und hinterlässt dadurch wenig Rückstände, was Zeit bei deren Entfernung spart
  • Zerstäuberflasche besitzt eine Strahl- und eine Zerstäuberoption – eine große Tröpfchengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet gute Flächenabdeckung
  • Als nicht korrosiv klassifiziert und kann sicher in allen Bereichen des Reinraums genutzt werden
Nicht als Gefahrstoff klassifiziert, weshalb eine einfache persönliche Schutzausrüstung (PSA) ausreicht und keine besondere Entsorgung erforderlich ist.
Bestellinformation: Eine sterile Ausführung ist erhältlich.
Lieferumfang: Wird als 1 l-Zerstäuberflasche, 1 l-Behälter mit Deckel oder als 5 l-Behälter mit Deckel geliefert, wenn größere Mengen benötigt werden.
Verpackung: Doppelt verpackt, um den Produkttransfer in einen pharmazeutischen Reinraum zu unterstützen. Die längsseitig aufreißbaren Beutel lassen sich selbst mit Handschuhen problemlos öffnen.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.