Orbitalschüttler, Solaris™ 2000 und 4000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
SK2000 SK4000
444-1129EA 3269 EUR
444-1129 444-1130
Orbitalschüttler, Solaris™ 2000 und 4000
Schüttler Kreisschüttler
Solaris Orbitalschüttler sind zuverlässig und innovativ. Sie sind robust gebaut und für anspruchsvolle Einsätze geeignet. Sie kombinieren ein ergonomisches Design mit wichtigen Funktionsverbesserungen, die Zeit sparen und Ihren Prozess schützen. Der dreifach exzentrische Antriebsmechanismus ist mit bewährter Technologie ausgestattet, um schwere Lasten problemlos zu tragen. Der Riemen ist wartungsfrei und auf die Lebensdauer des Schüttlers ausgelegt. Auf den Schüttelmechanismus selbst gibt es eine volle 2-Jahres-Garantie, 5 Jahre Garantie auf Teile und 10 Jahre auf den Antriebsmechanismus.
  • Außerordentliche Zuverlässigkeit durch leistungsstarken Antriebsmechanismus
  • Laufzeit: 99 Std. 59 Min (in Schritten von 1 Min) oder Dauerbetrieb
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten für viele Applikationen
  • Benutzerprogrammierung für einfache Einrichtung und Reproduzierbarkeit
  • Kompakte Stellfläche zum Aufstellen auf Ihrem Labortisch
  • Konnektivität für einfache Überwachung
  • Dreifach-Exzenterantrieb mit wartungsfreiem Riemensystem
  • Können in einem Temperaturbereich von 5 bis 40 °C (max. 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) betrieben werden
Solaris™ Orbitalschüttler sind in zwei praktischen Größen für Ihren Labortisch erhältlich und bieten eine Vielzahl von optionalen Plattformen sowie die dazugehörigen Kolbenklemmen und Röhrchengestelle, sodass nahezu jede erforderliche Kapazität unterstützt wird. Diese Schüttler können in mikrobiologischen Inkubatoren, Klimaschränken oder Kühlgeräten eingesetzt werden, wodurch ein breites Spektrum an Applikationen möglich ist.
Solaris Orbitalschüttler besitzen leicht abnehmbare Plattformen für eine schnelle und einfache Reinigung. Dank der abgerundeten Ecken können Sie das Gerät schnell und gründlich reinigen. Das durchdachte Design sorgt für einen geringen Wartungsbedarf und schützt Motor und Antriebsmechanismus für eine längere Lebensdauer. Diese vielseitigen und leisen Tischgeräte zeichnen sich durch eine geringe Stellfläche aus, wodurch wertvoller Platz auf dem Labortisch eingespart werden kann. Die Geräte wurden so konzipiert, dass sie mit einem reduzierten Geräuschpegel in einer Vielzahl von Umgebungen betrieben werden können.
Zertifizierungen: IP-Schutzart gemäß DIN EN 60529: IP 20
Bestellinformation: Die Schüttler der Solaris 2000 Serie werden mit einer 305×356 mm Universalplattform geliefert. Schüttler der Solaris 4000 Serie werden mit einer 762×457 mm Universalplattform geliefert. Weitere Plattformgrößen sowie Doppelstapel-Plattformen sind separat erhältlich.