Silbersulfat ≥99,0% (durch argentometrische Titration) ACS zur Analyse
Lieferant: PanReac AppliChem
131801.1609 131801.1606 131801.1608
APPC131801.1609EA 1330 EUR
APPC131801.1609 APPC131801.1606 APPC131801.1608
Silbersulfat ≥99,0% (durch argentometrische Titration) ACS zur Analyse
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
Schmelzpunkt: 652 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Minimum Assay (Argentometric) 99.0%
Identity Passes Test
Suitability: For COD Determination According to UNE 77-004-89 Passes Test
Insoluble Matter in H₂O ≤0.02%
Chloride (Cl) ≤0.001%
Non-Precipitated Substances by HCl (as SO₄) ≤0.03%
Nitrate (NO₃) ≤0.001%
Ca ≤0.002%
Cd ≤0.0005%
Co ≤0.0005%
Cu ≤0.0005%
Fe ≤0.001%
K ≤0.005%
MG ≤0.002%
NA ≤0.005%
Ni ≤0.0005%
PB ≤0.0005%
Zn ≤0.0005%