Kolorimetrische Schnellteste, Sulfid, VISOCOLOR® ECO
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
931094 931294
MANA931094EA 74.2 EUR
MANA931094 MANA931294
Kolorimetrische Schnellteste, Sulfid, VISOCOLOR® ECO
Umwelt-Prüfkits
Kolorimetrische Bestimmung von Sulfid mittels DPD-Methode.
  • Mobil
  • Umweltfreundlich
  • Einfache Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Sulfide kommen in Wasser als gelöster Schwefelwasserstoff, als Hydrogensulfid- oder Sulfid-Ionen vor.
Für die Analyse von Meerwasser geeignet.