Kolorimetrische Schnellteste, Sulfat, VISOCOLOR® ECO
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
931092 931292
MANA931092EA 89.3 EUR
MANA931092 MANA931292
Kolorimetrische Schnellteste, Sulfat, VISOCOLOR® ECO
Umwelt-Prüfkits
Bestimmung von Sulfat mittels Trübungsmessung.
  • Mobil
  • Umweltfreundlich
  • Einfache Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Die Bestimmung der Sulfat-Ionen ist besonders wichtig für die Beurteilung der Betonaggressivität eines Wassers. Sulfat, ein natürlicher Wasserbestandteil, entsteht bei vielen Arbeitsprozessen und gelangt auch nach der Neutralisation ins Abwasser.
Zur Analyse von Meerwasser nach Verdünnung geeignet.