Kolorimetrische Schnellteste, Kalium, VISOCOLOR® ECO
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Bestimmung von Kalium mittels Trübungsmessung.
- Mobil
- Umweltfreundlich
- Einfache Handhabung
- Anwendungsorientierte Messbereiche
Der Kaliumgehalt im Grundwasser beträgt normalerweise 1 bis 2 mg/l K+. Höhere Werte können auf eine Verunreinigung durch Fäkalien, aber auch auf Abschwemmung von Kalidünger hinweisen. Für das Wachstum von Pflanzen und Tieren ist Kalium ein wesentlicher Faktor. Besonders in der Landwirtschaft gewinnt daher die Bestimmung von Kalium zunehmend an Bedeutung.
Nach Verdünnung auch zur Analyse von Meerwasser geeignet.